1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
OR317043-1G
APOSOR317043-1GEA 453 EUR InStock
APOSOR317043-1G
1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
Formule: C₁₆H₂₈N₂O₆
MW: 344,41 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27923648
Numéro CAS: 1523606-44-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité