tert-Butyl-7-azaspiro[3.5]nonan-2-ylcarbamate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-butyl N-{7-azaspiro[3.5]nonan-2-yl}carbamate, tert-Butyl 7-azaspiro[3.5]nonan-2-ylcarbamate, 2-(Boc-amino)-7-azaspiro[3.5]nonane
OR317096-1G
APOSOR317096-1GEA 393 EUR InStock
APOSOR317096-1G
tert-Butyl-7-azaspiro[3.5]nonan-2-ylcarbamate 97%
tert-Butyl-7-azaspiro[3.5]nonan-2-ylcarbamate
Formule: C₁₃H₂₄N₂O₂
MW: 240.3400 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198553
Numéro CAS: 147611-03-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité