(6-Hydroxyspiro[3.3]hept-2-yl)carbamicacid-tert-butyl ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-butyl N-{6-hydroxyspiro[3.3]heptan-2-yl}carbamate, 2-(Boc-amino)-6-hydroxyspiro[3.3]heptane, tert-Butyl (6-hydroxyspiro[3.3]heptan-2-yl)carbamate
OR317142-1G
APOSOR317142-1GEA 188 EUR InStock
APOSOR317142-1G
(6-Hydroxyspiro[3.3]hept-2-yl)carbamicacid-tert-butyl ester 97%
(6-Hydroxyspiro[3.3]hept-2-yl)carbamicacid-tert-butyl ester
Formule: C₁₂H₂₁NO₃
MW: 227.31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702342
Numéro CAS: 1000933-99-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité