tert-Butyl-3-[(methylsulphonyl)oxy]-1-azetanecarboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR317155-5G
APOSOR317155-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR317155-5G
tert-Butyl-3-[(methylsulphonyl)oxy]-1-azetanecarboxylate 97%
tert-Butyl-3-[(methylsulphonyl)oxy]-1-azetanecarboxylate
Formule: C₉H₁₇NO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664832
Numéro CAS: 141699-58-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité