7-Oxo-2,6-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 7-oxo-2,6-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylate, 2-Boc-7-oxo-2,6-diaza-spiro[3.4]octane-2-carboxylate
OR317185-1G
APOSOR317185-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR317185-1G
7-Oxo-2,6-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
7-Oxo-2,6-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₁H₁₈N₂O₃
MW: 226,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18325190
Numéro CAS: 1234616-51-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité