5-Boc-2,5-diazaspiro[3.5]nonane oxalate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR317197-250MG
APOSOR317197-250MGEA 609 EUR InStock
APOSOR317197-250MG
5-Boc-2,5-diazaspiro[3.5]nonane oxalate 95%
5-Boc-2,5-diazaspiro[3.5]nonane oxalate
Formule: C₁₂H₂₂N₂O₂·C₂H₂O₄
MW: 316,35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22575224
Numéro CAS: 1408076-07-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité