N-(Azetidin-3-yl)methanesulphonamide hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR317200-1G
APOSOR317200-1GEA 178 EUR InStock
APOSOR317200-1G
N-(Azetidin-3-yl)methanesulphonamide hydrochloride
N-(Azetidin-3-yl)methanesulphonamide hydrochloride
Formule: C₄H₁₀N₂O₂S·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20926152
Numéro CAS: 1239205-33-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité