5-Oxa-2-azaspiro[3.4]octane oxalate (2:1)
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Oxa-2-azaspiro[3.4]octane oxalate(2:1)
OR317208-1G
APOSOR317208-1GEA 1210 EUR InStock
APOSOR317208-1G
5-Oxa-2-azaspiro[3.4]octane oxalate (2:1)
5-Oxa-2-azaspiro[3.4]octane oxalate
Formule: C₁₄H₂₄N₂O₆
MW: 316,36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27988000
Numéro CAS: 1523618-29-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité