1-Boc-2-methylazetidine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methylazetidine-2-carboxylic acid, N-BOC protected, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-methylazetidine-2-carboxylic acid
OR317213-1G
APOSOR317213-1GEA 463 EUR InStock
APOSOR317213-1G
1-Boc-2-methylazetidine-2-carboxylic acid
1-Boc-2-methylazetidine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12406956
Numéro CAS: 449758-77-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité