N,N,3-Trimethylazetidin-3-amine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR317229-1G
APOSOR317229-1GEA 540 EUR InStock
APOSOR317229-1G
N,N,3-Trimethylazetidin-3-amine hydrochloride
N,N,3-Trimethylazetidin-3-amine hydrochloride
Formule: C₆H₁₅ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22123304
Numéro CAS: 132771-10-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité