4-Bromo-1-(oxetan-3-yl)-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR317259-1G
APOSOR317259-1GEA 145 EUR InStock
APOSOR317259-1G
4-Bromo-1-(oxetan-3-yl)-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-1-(oxetan-3-yl)-1H-pyrazole
Formule: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,037 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21849011
Numéro CAS: 1374657-02-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité