3',4'-Dichloropropiophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3,4-Dichlorophenyl)-1-propanone, 1-(3,4-Dichlorophenyl)propan-1-one
OR3173-1G
APOSOR3173-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3173-1G
3',4'-Dichloropropiophénone
3',4'-Dichloropropiophénone
Formule: C₉H₈Cl₂O
MW: 203,07 g/mol
Point d'ébullition: 136…140 °C/18mmHg
Point de fusion: 44…46 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000554
Numéro CAS: 6582-42-9
EINECS: 229-511-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité