tert-Butyl ethyl(piperidin-4-yl)carbamate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR318029-1G
APOSOR318029-1GEA 335 EUR InStock
APOSOR318029-1G
tert-Butyl ethyl(piperidin-4-yl)carbamate 95+%
tert-Butyl ethyl(piperidin-4-yl)carbamate
Formule: C₁₂H₂₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06808579
Numéro CAS: 313977-45-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité