Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Piperazin-1-yl-1,6-naphthyridine hydrochloride 90%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR318082-1G
APOSOR318082-1GEA 1210 EUR InStock
APOSOR318082-1G
5-Piperazin-1-yl-1,6-naphthyridine hydrochloride 90%
5-Piperazin-1-yl-1,6-naphthyridine hydrochloride


Formule: C₁₂H₁₅ClN₄
Point de fusion: >215 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09753939
Numéro CAS: 1171412-23-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité