3-(2-Bromophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR318107-1G
APOSOR318107-1GEA 957 EUR InStock
APOSOR318107-1G
3-(2-Bromophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
3-(2-Bromophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formule: C₁₂H₁₂BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258796
Numéro CAS: 916423-54-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité