5-Bromo-1H-indol-7-amine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR318115-1G
APOSOR318115-1GEA 149 EUR InStock
APOSOR318115-1G
5-Bromo-1H-indol-7-amine 95+%
5-Bromo-1H-indol-7-amine
Formule: C₈H₇BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093961
Numéro CAS: 374537-99-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité