2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-Methyl-5-nitrophenylboronic Acid Pinacol Ester
OR3190-1G
APOSOR3190-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR3190-1G
2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester 98%
2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₈BNO₄
MW: 263,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027081
Numéro CAS: 957062-84-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité