(2-Ethylhexyl)magnesium bromide 1 M dans le diéthyl éther
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethylhexylmagensium bromide
OR320020-100ML
APOSOR320020-100MLEA 190 EUR InStock
APOSOR320020-100ML
(2-Ethylhexyl)magnesium bromide 1 M dans le diéthyl éther
(2-Ethylhexyl)magnesium bromide
Formule: C₈H₁₇BrMg
MW: 217,43 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02260220
Numéro CAS: 90224-21-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité