N-Ethyl-5-(1-phenoxyethyl)-1H-pyrazole-1-carboxamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32008-1G
APOSOR32008-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32008-1G
N-Ethyl-5-(1-phenoxyethyl)-1H-pyrazole-1-carboxamide 95%
N-Ethyl-5-(1-phenoxyethyl)-1H-pyrazole-1-carboxamide
Formule: C₁₄H₁₇N₃O₂
MW: 259,304 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00139095
Numéro CAS: 241127-12-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité