1-{4-[(2E)-3-(Dimethylamino)prop-2-enoyl]phenyl}-1,4-dihydropyridin-4-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32012-1G
APOSOR32012-1GEA 1390 EUR InStock
APOSOR32012-1G
1-{4-[(2E)-3-(Dimethylamino)prop-2-enoyl]phenyl}-1,4-dihydropyridin-4-one 95%
1-{4-[(2E)-3-(Dimethylamino)prop-2-enoyl]phenyl}-1,4-dihydropyridin-4-one
Formule: C₁₆H₁₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00139309
Numéro CAS: 241488-20-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité