2-Chloro-N-[4-(piperidin-1-yl)phenyl]acetamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32040-1G
APOSOR32040-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32040-1G
2-Chloro-N-[4-(piperidin-1-yl)phenyl]acetamide 95%
2-Chloro-N-[4-(piperidin-1-yl)phenyl]acetamide
Formule: C₁₃H₁₇ClN₂O
MW: 252,74 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03119623
Numéro CAS: 379255-22-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité