1-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-3-ethylurea, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32049-1G
APOSOR32049-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32049-1G
1-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-3-ethylurea, tech
1-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-3-ethylurea
Formule: C₁₀H₁₃ClN₂O₂
MW: 228,675 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01316319
Numéro CAS: 252058-85-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité