1-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-3-(propan-2-yl)urea, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32050-1G
APOSOR32050-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32050-1G
1-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-3-(propan-2-yl)urea, tech
1-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-3-(propan-2-yl)urea
Formule: C₁₁H₁₅ClN₂O₂
MW: 242,702 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01316321
Numéro CAS: 252058-92-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité