1-{6-Phenyl-3aH,4H,6H,8H,8aH-[1,3]dioxepino[5,6-d][1,2]oxazol-3-yl}ethan-1-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32054-1G
APOSOR32054-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32054-1G
1-{6-Phenyl-3aH,4H,6H,8H,8aH-[1,3]dioxepino[5,6-d][1,2]oxazol-3-yl}ethan-1-one, tech
1-{6-Phenyl-3aH,4H,6H,8H,8aH-[1,3]dioxepino[5,6-d][1,2]oxazol-3-yl}ethan-1-one
Formule: C₁₄H₁₅NO₄
MW: 261,273 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00664164
Numéro CAS: 317820-36-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité