3-Oxo-N-(pyridin-2-yl)butanamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32056-1G
APOSOR32056-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR32056-1G
3-Oxo-N-(pyridin-2-yl)butanamide 95%
3-Oxo-N-(pyridin-2-yl)butanamide
Formule: C₉H₁₀N₂O₂
MW: 178,188 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023427
Numéro CAS: 1657-28-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité