Ethyl 2-[(4Z)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-4-ylidene]acetate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32084-1G
APOSOR32084-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32084-1G
Ethyl 2-[(4Z)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-4-ylidene]acetate, tech
Ethyl 2-[(4Z)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-4-ylidene]acetate
Formule: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,238 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01568614
Numéro CAS: 273929-53-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité