2-{[(4-Chlorophenyl)amino]methylidene}cyclohexane-1,3-dione, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32092-1G
APOSOR32092-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32092-1G
2-{[(4-Chlorophenyl)amino]methylidene}cyclohexane-1,3-dione, tech
2-{[(4-Chlorophenyl)amino]methylidene}cyclohexane-1,3-dione
Formule: C₁₃H₁₂ClNO₂
MW: 249,693 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00101155
Numéro CAS: 62370-44-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité