2-{[(3,4-Dichlorophenyl)amino]methylidene}cyclohexane-1,3-dione, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32094-1G
APOSOR32094-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32094-1G
2-{[(3,4-Dichlorophenyl)amino]methylidene}cyclohexane-1,3-dione, tech
2-{[(3,4-Dichlorophenyl)amino]methylidene}cyclohexane-1,3-dione
Formule: C₁₃H₁₁Cl₂NO₂
MW: 284,138 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569051
Numéro CAS: 341968-23-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité