1-(4-chloro-2-nitrophenyl)piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3210-250MG
APOSOR3210-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3210-250MG
1-(4-chloro-2-nitrophenyl)piperazine
1-(4-chloro-2-nitrophenyl)piperazine
Formule: C₁₀H₁₂ClN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00640777
Numéro CAS: 405910-34-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité