Methyl 4-cyclohexanecarbonyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl-4-(cyclohexylcarbonyl)-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR32114-1G
APOSOR32114-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR32114-1G
Methyl 4-cyclohexanecarbonyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Methyl 4-cyclohexanecarbonyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₇NO₃
MW: 235,279 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02571975
Numéro CAS: 477848-90-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité