Methyl (2E)-3-(3-bromophenyl)prop-2-enoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-Methyl 3-(3-bromophenyl)acrylate
OR32116-5G
APOSOR32116-5GEA 214 EUR InStock
APOSOR32116-5G
Methyl (2E)-3-(3-bromophenyl)prop-2-enoate 95%
Methyl (2E)-3-(3-bromophenyl)prop-2-enoate
Formule: C₁₀H₉BrO₂
MW: 241,081 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00296965
Numéro CAS: 79432-87-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité