2-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)pyrazine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321213-100MG
APOSOR321213-100MGEA 137 EUR InStock
APOSOR321213-100MG
2-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)pyrazine dihydrochloride 97%
2-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)pyrazine dihydrochloride
Formule: C₉H₁₁N₃·2ClH
MW: 234,126 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD29075570
Numéro CAS: 2140866-93-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité