N-(2-Methylnaphthalen-1-yl)methanesulphonamide, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32122-1G
APOSOR32122-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32122-1G
N-(2-Methylnaphthalen-1-yl)methanesulphonamide, tech
N-(2-Methylnaphthalen-1-yl)methanesulphonamide
Formule: C₁₂H₁₃NO₂S
MW: 235,302 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03305382
Numéro CAS: 860610-48-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité