Ethyl 3-(piperidin-4-yl)picolinate dihydrochloride 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321237-100MG
APOSOR321237-100MGEA 168 EUR InStock
APOSOR321237-100MG
Ethyl 3-(piperidin-4-yl)picolinate dihydrochloride 90%
Ethyl 3-(piperidin-4-yl)picolinate dihydrochloride
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₂·2ClH
MW: 307,216 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD29075600
Numéro CAS: 1853217-48-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité