2,6-Dimethyl-3-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321238-100MG
APOSOR321238-100MGEA 346 EUR InStock
APOSOR321238-100MG
2,6-Dimethyl-3-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride 97%
2,6-Dimethyl-3-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Formule: C₁₂H₁₈N₂·2ClH
MW: 263,207 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD29075601
Numéro CAS: 2244085-62-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité