N-Methyl-1-(2-(piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321254-100MG
APOSOR321254-100MGEA 333 EUR InStock
APOSOR321254-100MG
N-Methyl-1-(2-(piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride 97%
N-Methyl-1-(2-(piperidin-4-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Formule: C₁₃H₂₀N₂·2ClH
MW: 277,233 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30099255
Numéro CAS: 1853217-73-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité