5-(Piperidin-4-yl)nicotinonitrile dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321255-100MG
APOSOR321255-100MGEA 433 EUR InStock
APOSOR321255-100MG
5-(Piperidin-4-yl)nicotinonitrile dihydrochloride 97%
5-(Piperidin-4-yl)nicotinonitrile dihydrochloride
Formule: C₁₁H₁₃N₃·2ClH
MW: 260,163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30099256
Numéro CAS: 1137949-73-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité