tert-Butyl 4-(3-(2-hydroxyethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321259-100MG
APOSOR321259-100MGEA 132 EUR InStock
APOSOR321259-100MG
tert-Butyl 4-(3-(2-hydroxyethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 4-(3-(2-hydroxyethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₈H₂₇NO₃
MW: 305,412 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30099261
Numéro CAS: 1853217-57-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité