5-(Piperidin-3-yl)pyridin-2-amine dihydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321274-100MG
APOSOR321274-100MGEA 168 EUR InStock
APOSOR321274-100MG
5-(Piperidin-3-yl)pyridin-2-amine dihydrochloride 95%
5-(Piperidin-3-yl)pyridin-2-amine dihydrochloride
Formule: C₁₀H₁₅N₃·2ClH
MW: 250,168 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30099277
Numéro CAS: 2244085-30-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité