(S)-4,5-Dimethyl-2-(pyrrolidin-2-yl)thiazole hydrobromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321282-100MG
APOSOR321282-100MGEA 168 EUR InStock
APOSOR321282-100MG
(S)-4,5-Dimethyl-2-(pyrrolidin-2-yl)thiazole hydrobromide 95%
(S)-4,5-Dimethyl-2-(pyrrolidin-2-yl)thiazole hydrobromide
Formule: C₉H₁₄N₂S·BrH
MW: 263,198 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30828706
Numéro CAS: 445280-79-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité