Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(Cyclopenta-2,4-dien-1-ylidene)ethyl acetate 93%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR321297-100MG
APOSOR321297-100MGEA 168 EUR InStock
APOSOR321297-100MG
1-(Cyclopenta-2,4-dien-1-ylidene)ethyl acetate 93%
1-(Cyclopenta-2,4-dien-1-ylidene)ethyl acetate


Formule: C₉H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30749182
Numéro CAS: 701-12-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité