5-((4-Methoxycyclopenta-1,3-dien-1-yl)oxy)-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321312-250MG
APOSOR321312-250MGEA 250 EUR InStock
APOSOR321312-250MG
5-((4-Methoxycyclopenta-1,3-dien-1-yl)oxy)-2-(methylthio)pyrimidine 97%
5-((4-Methoxycyclopenta-1,3-dien-1-yl)oxy)-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂S
MW: 236,29 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12911419
Numéro CAS: 1245648-98-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité