(1S,2S)-Boc-Acpc 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321345-5G
APOSOR321345-5GEA 919 EUR InStock
APOSOR321345-5G
(1S,2S)-Boc-Acpc 97%
(1S,2S)-Boc-Acpc
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04974224
Numéro CAS: 143679-80-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité