Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Boc-3-(2-aminoethyl)piperidine

OR321348-1G
APOSOR321348-1GEA 163 EUR InStock
APOSOR321348-1G
tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate


Formule: C₁₂H₂₄N₂O₂
MW: 228,331 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038458
Numéro CAS: 259180-77-3
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité