2-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3214-1G
APOSOR3214-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3214-1G
2-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile 98%
2-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile
Formule: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,03 g/mol
Point de fusion: 123…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00158947
Numéro CAS: 36764-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité