4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methoxy]-3-methoxybenzaldehyde, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32141-1G
APOSOR32141-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32141-1G
4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methoxy]-3-methoxybenzaldehyde, tech
4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methoxy]-3-methoxybenzaldehyde
Formule: C₁₄H₁₂ClNO₃
MW: 277,703 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04124254
Numéro CAS: 860644-64-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité