tert-Butyl-4-((methylamino)methyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 4-((methylamino)methyl)piperidine-1-carboxylate
OR321451-5G
APOSOR321451-5GEA 104 EUR InStock
APOSOR321451-5G
tert-Butyl-4-((methylamino)methyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-((methylamino)methyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₂₄N₂O₂
MW: 228,3300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656629
Numéro CAS: 138022-02-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité