3-Acetyl-1-ethyl-4-hydroxy-1,2-dihydroquinolin-2-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32147-1G
APOSOR32147-1GEA 874 EUR InStock
APOSOR32147-1G
3-Acetyl-1-ethyl-4-hydroxy-1,2-dihydroquinolin-2-one 95%
3-Acetyl-1-ethyl-4-hydroxy-1,2-dihydroquinolin-2-one
Formule: C₁₃H₁₃NO₃
MW: 231,247 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00226605
Numéro CAS: 66134-57-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité