3-Acetyl-4-hydroxy-1-methyl-1,2-dihydroquinolin-2-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32148-1G
APOSOR32148-1GEA 874 EUR InStock
APOSOR32148-1G
3-Acetyl-4-hydroxy-1-methyl-1,2-dihydroquinolin-2-one 95%
3-Acetyl-4-hydroxy-1-methyl-1,2-dihydroquinolin-2-one
Formule: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217,221 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00220073
Numéro CAS: 54289-76-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité