3-Acetyl-1-benzyl-4-hydroxy-1,2-dihydroquinolin-2-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32149-1G
APOSOR32149-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32149-1G
3-Acetyl-1-benzyl-4-hydroxy-1,2-dihydroquinolin-2-one, tech
3-Acetyl-1-benzyl-4-hydroxy-1,2-dihydroquinolin-2-one
Formule: C₁₈H₁₅NO₃
MW: 293.317 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03230499
Numéro CAS: 161185-40-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité